Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die eine beliebte GC/MS-Phase für viele Anwendungen enthalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 260F213P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10486954
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
  • Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
  • Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
  • Vergleichbar mit B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Lösungsmittel
  • Pestizide
  • Herbizide
  • Phenole
  • Amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0.53 mm
G27, G36
0,5 μm
Nichtpolar
0.53 mm
Trace™ TR-5 MS
GC/MS for Hydrocarbons, GC/MS for Solvents, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Phenols, GC/MS for Amines
15 m
15m x 0.53mm x 0.5um
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen > 15 m x 0,53 mm x 0,5 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.