Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
348.84 € - 1030.20 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-1701 |
---|---|
USP-Typ | G46 |
Max. Temperatur | 280/300 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Arzneimittel und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081 |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10630236
|
Thermo Scientific™
260Q131P |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10039732
|
Thermo Scientific™
260Q142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
638.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10344963
|
Thermo Scientific™
260Q143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
680.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10640236
|
Thermo Scientific™
260Q154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11507771
|
Thermo Scientific™
260Q155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10467124
|
Thermo Scientific™
260Q298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
745.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10209554
|
Thermo Scientific™
260Q309P |
60 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
- Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
- Pestizide
- PCBs
- PAHs
- Organische Säuren
- Medikamente
- Steroide
- EPA 608, 8081
Spezifikation
Trace™ TR-1701 | |
280/300 °C | |
Mittelpolar |
G46 | |
GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Arzneimittel und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen