Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Artikelnummer. 10630236 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10630236
Marke: Thermo Scientific™ 260Q131P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
  • Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
  • Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
  • Pestizide
  • PCBs
  • PAHs
  • Organische Säuren
  • Medikamente
  • Steroide
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0.32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-1701
USP-Typ G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Arzneimittel und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 15 m x 0.32 mm x 0.25 um