Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Artikelnummer. 11507771 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11507771
Marke: Thermo Scientific™ 260Q155P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
  • Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
  • Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
  • Pestizide
  • PCBs
  • PAHs
  • Organische Säuren
  • Medikamente
  • Steroide
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0.32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-1701
USP-Typ G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Arzneimittel und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 60 m x 0.32 mm x 0.25 um