Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röhrchenetiketten
Vorgeschnittene Etiketten für runde Röhrchen blättern nicht ab und verschieben sich nicht, auch nicht bei extremen Temperaturen oder Zentrifugation oder unter Exposition mit Ätzstoffen. So können Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren sicher etikettiert werden. (Erhältlich in zahlreichen Farben; 1000 Etiketten pro Rolle.)
44.95 € - 279.13 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Display | Blank |
Format | Rolle |
Material | Polyolefin |
Produkttyp | Etiketten |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15708102
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50P |
Rosa |
49.60 €
1 Rollen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15778092
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50L |
Lavendel |
53.20 €
1 Rollen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15788092
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50D |
Gold | N/A | N/A | N/A | |||||
15798092
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50O |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
17130681
|
Heathrow Scientific™
HEASPRL-2100 |
Sortiert (Blau, Grün, Lavendel, Rot, Gelb), Green, Lavender, Red, Yellow |
279.13 €
5 Rollen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17140681
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50M |
Kastanienbraun | N/A | N/A | N/A | |||||
17150681
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50S |
Silber | N/A | N/A | N/A | |||||
12348827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50B |
62.60 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
12338827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50G |
80.91 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
12318827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50R |
80.91 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
12328827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50Y |
80.91 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
15597945
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50C |
Kaffee | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Vorgestanzte Abziehetiketten für Röhrchen, die in einem praktischen Rollenformat geliefert werden, sind für die Verwendung in Forschung und klinischen Labors herkömmlichen Bändern und Etiketten überlegen.
- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten halten fest und verrutschen nicht; ideal für den Einsatz in Zentrifugenrotoren, damit nichts verklebt oder sich verfängt
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchenoberteile in praktischen Spenderrollen
- Die 13-mm-Durchmesser Spots sind perfekt für 1.5 ml/2.0 ml-Röhrchen ausgelegt
- Beständig gegen extreme Umgebungen, sodass Röhrchen klar identifizierbar bleiben
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -80° C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Acryl | |
Rolle | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Röhrchen für Tiefkühlgeräte, kochendes Wasser, Autoklaven, Zentrifugen und Öfen | |
2 | |
Rund | |
-196 °C° bis +80 °C° | |
13 mm |
Blank | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
1000 | |
-320.8°F to +176°F | |
0,5 in. |