Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röhrchenetiketten
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Lavendel
Orange
Rosa
Silber
Sortiert (Blau, Grün, Lavendel, Rot, Gelb), Green, Lavender, Red, Yellow
Packungsgröße:
1 Rollen
1000 Stück
5 Rollen
5 Stück
Beschreibung
Vorgestanzte Abziehetiketten für Röhrchen, die in einem praktischen Rollenformat geliefert werden, sind für die Verwendung in Forschung und klinischen Labors herkömmlichen Bändern und Etiketten überlegen.
- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten halten fest und verrutschen nicht; ideal für den Einsatz in Zentrifugenrotoren, damit nichts verklebt oder sich verfängt
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchenoberteile in praktischen Spenderrollen
- Die Spots sind mit 13 mm Durchmesser perfekt für 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen geeignet
- Beständig gegen extreme Umgebungen, sodass Röhrchen klar identifizierbar bleiben
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -196 °C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Orange |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matte |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung von Röhrchen für Tiefkühlgeräte, kochendes Wasser, Autoklaven, Zentrifugen und Öfen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,5/2,0 ml-Röhrchen |
| Mehr anzeigen |