Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röhrchenetiketten
Artikelnummer. 15597945
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Lavendel
Orange
Rosa
Silber
Sortiert (Blau, Grün, Lavendel, Rot, Gelb), Green, Lavender, Red, Yellow
Packungsgröße:
1 Rollen
1000 Stück
5 Rollen
5 Stück
Artikelnummer. 15597945
Marke: Heathrow Scientific™ TSPOTS50C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vorgeschnittene Etiketten für runde Röhrchen blättern nicht ab und verschieben sich nicht, auch nicht bei extremen Temperaturen oder Zentrifugation oder unter Exposition mit Ätzstoffen. So können Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren sicher etikettiert werden. (Erhältlich in zahlreichen Farben; 1000 Etiketten pro Rolle.)
Vorgestanzte Abziehetiketten für Röhrchen, die in einem praktischen Rollenformat geliefert werden, sind für die Verwendung in Forschung und klinischen Labors herkömmlichen Bändern und Etiketten überlegen.
  • Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
  • Haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
  • Etiketten halten fest und verrutschen nicht; ideal für den Einsatz in Zentrifugenrotoren, damit nichts verklebt oder sich verfängt
  • Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
  • Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchenoberteile in praktischen Spenderrollen
  • Die Spots sind mit 13 mm Durchmesser perfekt für 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen geeignet
  • Beständig gegen extreme Umgebungen, sodass Röhrchen klar identifizierbar bleiben
    • Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
    • Kalt: Tiefsttemperatur bis -196 °C
    • Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
    • Zentrifugierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Kaffee
Display Blank
Ausführung Matte
Format Rolle
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Röhrchen für Tiefkühlgeräte, kochendes Wasser, Autoklaven, Zentrifugen und Öfen
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Etiketten pro Zeile 2
Etiketten pro Bogen 1000
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +80 °C°
Dimensions (LxW) 1.3 x 1.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (metrisch) 1.3 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 13 mm