Learn More
Fisherbrand™ Tough-Spots™ Röhrchen-Etiketten
Fest sitzende Etiketten auf Mikroröhrchen bei allen Verfahren im Labor. Fisherbrand™ Tough Spots™ Röhrchenetiketten lösen sich selbst bei extrem hohen Temperaturen, unter Einwirkung von Ätzmitteln oder beim Zentrifugieren nicht ab und verschieben sich nicht. Die vorgeschnittenen runden Etiketten sind in zwei Größen und verschiedenen Farben lieferbar. 1,000 Etiketten pro Rolle.
Marke: Fisherbrand™ HEAT-SPOTS
55.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Besser als herkömmliche Klebebänder und Etiketten zur Verwendung in Forschungs- und klinischen Labors- Hergestellt aus dünnem, chemisch inertem Polyolefin mit starkem Acrylkleber
- Haften auf den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas oder Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten gehen nicht ab oder wandern nicht, sodass die Röhrchen leicht in Zentrifugenrotoren gleiten können, ohne zu kleben oder hängen zu bleiben
- Große Auswahl an Farben für einfache Proben- oder Forscherkennzeichnung
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchendeckel in praktischen Ausgaberollen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- Tough Spots mit einem Durchmesser von 9.5 mm sind ideal für 0.5 ml-Mikroröhrchen
- Tough Spots mit einem Durchmesser von 13 mm sind perfekt für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavieren, kochendes Wasser
- Kälte: Tiefkühltemperaturen bis -80 °C
- Organische Lösungsmittel und Ätzmittel
- Zentrifugation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Matt | |
Polyolefin | |
Etiketten | |
Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Forschungs- und Kliniklabor | |
2 | |
Rund | |
0.4375 in. | |
0.4375 in. |
Acryl | |
Blank | |
Rolle | |
Einseitig bedruckbar | |
Unsteril | |
0.5 ml-Röhrchen | |
1000/Packung | |
-196 °C° bis +80 °C° | |
11 mm | |
9.5 mm |