Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
- Zusätzlicher Komfort mit dem Gefühl einer zweiten Haut
- Latexfreies Polyisopren
- Verhindert Typ-I-Allergien
- Verlängerte Manschette
- Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
- Lochfreiheit 0.65 AQL
- Doppelhandschuh empfohlen
- Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
- Anatomisch mit gebogenen Fingern
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493 |
Beschreibung | Glatte Außenfläche der Handschuhe |
Farbe | Weiß |
Material | Polyisopren |
Produkttyp | Einweghandschuhe |
Größe | 8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,25 mil |
Dicke (metrisch) | 0,17 mm |
EN 421 | Ja |
EN ISO 374-1 | Typ B |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2309512104 | Konformitätsbescheinigung | 19/10/2023 | 83300080 |
2302416904 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 83300080 |
2301406704 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 83300080 |
2212544704 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 83300080 |
2211530604 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 83300080 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur