Learn More
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion
Präzisionsthermometer, niedrige Temperaturen, Einschlussform, Kapillarlinse vorne, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, geeignet für staatliche Eichungen
85.40 € - 287.76 €
Spezifikation
Art der Immersion Vollständig eintauchbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501613
Unterlagen ansehen
Amarell™
L33016
– 150 bis 30 °C 300 mm
149.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10733523
Unterlagen ansehen
Amarell™
L33040
– 100 bis 30 °C 400 mm N/A N/A N/A
10172952
Unterlagen ansehen
Amarell™
L33105
– 50 bis 50 °C 300 mm N/A N/A N/A
10788504
Unterlagen ansehen
Amarell™
L33111
– 100 bis 30 °C 300 mm N/A N/A N/A
10529291
Unterlagen ansehen
Amarell™
L33008
– 100 bis 30 °C 350 mm
99.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
  • Vollständig eintauchbar
  • Richter-Spitze mit Knopf
  • Eichfähig
Spezifikation
Spezifikation
Vollständig eintauchbar
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion