Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Weiße, 2-lagige Kosmetiktücher. Können aus einer flachen Box entnommen werden, die sich für jede Umgebung eignet.Trägt das EU Ecolabel. FSC-zertifiziert und 100 % recyclebar. Kompatibel mit Spender 7820.
Marke: Kimberly-Clark™ 8837
43.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flache Box, die sich für jede Umgebung eignet.
- 100 % Recyclingfasern
- Aus FSC (Forest Stewardship Council)-zertifiziertem Holz. Trägt das EU Ecolabel
- Kann als Stand-Alone-Box oder mit Kimberly-Clark Professional™ wandmontiertem Spender für Kosmetiktücher (Artikel-Nr. 7820) verwendet werden
Spezifikation
Gewebe | |
185 mm | |
215 mm | |
Weiß | |
For reliability in locations that demand consistency, quality and value | |
2-ply |
8,5 in. | |
7.3 in. | |
Papier | |
215 x 186 mm | |
100/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Abmessungen:215 x 185mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur