Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher aus 100 % Frischfaser
Bewährte Kleenex™ Weichheit und Zuverlässigkeit in Büros und Hotelwaschräumen, bei denen es auf hohe Qualität ankommt. Kimberly Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher vermitteln ein Gefühl von Komfort und Pflege und unterstützen gleichzeitig Hygiene und persönliche Standards.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8835
51.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kleenex™
Spezifikation
Gesichtstücher | |
210 mm | |
18,6 cm | |
FSC-zertifiziert | |
21,5 x 18,6 cm | |
Ideal zur Verwendung von hoch frequentierten Waschräumen | |
2-lagig |
8.46 Zoll | |
9.7 in. | |
Frischfaser | |
Weiß | |
Standard | |
100 Blatt x 21 Spenderboxen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher aus 100 % Frischfaser > Abmessungen: 21,5 x 18,6 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur