Learn More
Thiophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11421970
Thiophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421970
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11421970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15916.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Thiophenol dient als Reagenz zur Synthese von Alfa- und Beta-ungesättigten Sulfiden, Beta-Lactonen und (3H-Benzo[c][1,2]-Diselenol-3-yl)(Phenyl)sulfan. Es wird als antinematodales Mittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumthiophenolat, Pentachlorothiophenol und Alkylphenylsulfiden verwendet. Es wirkt als Inhibitor der humanen Fibroblasten-Kollagenase in vitro.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln und wässriger Basis. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-98-5
Summenformel C6H6S
Molekulargewicht (g/mol) 110.174
MDL-Nummer MFCD00004826
InChI-Schlüssel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercaptoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-Name Benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophenol
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.075
pH 5
Siedepunkt 168°C to 169°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Geruch Stench
Brechungsindex 1.59
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2337
Beilstein 506523
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9355
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Formelmasse 110.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0431068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA15916.0B,A15916.30,A15916.18
Chargennummer10243525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberA15916.0B,A15916.30,A15916.18
Chargennummer10219809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 Catalog NumberA15916.0B,A15916.30,A15916.18
Chargennummer60900426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15916.0B,A15916.30,A15916.18
ChargennummerG29N21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15916.0B,A15916.30,A15916.18
Name des Produkts
Thiophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >