Learn More
Triethylamin, für HPLC, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Description
C6H 15N, CAS-Nummer-121-44-8, 250 ml, 90 °C, CHEBI:35026, farblos, 101,19 g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-Diethylethanamin, -115 °C, 9051, 101.193, Braunglasflasche, 12,4, flüssig, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar bei 20 °C, 0,36 mPas bei 20 °C
Specifications
Specifications
| Verpackung | Braunglasflasche |
| CAS | 121-44-8 |
| Dampfdruck | 69 mbar bei 20 °C |
| Viskosität | 0.36 mPa*s bei 20 °C |
| Dampfdichte | 3.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C6H15N |
| MDL-Nummer | 9051 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 12.4 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetic acid, sodium salt trihydrate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Triethylamine