Learn More
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11491527
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491527
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24970.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
p-Thiocresol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Thiocresol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-45-6
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.201
MDL-Nummer MFCD00004851
InChI-Schlüssel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7811
IUPAC-Name 4-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Thiocresol
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 605761
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9325
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0400618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
ChargennummerA0438478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10238203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10237908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10126953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >