Learn More
Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 % Artikelnummer.: 15224654
Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 %
Artikelnummer. 15224654
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15224654
Marke: Thermo Scientific Acros 158990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-93-1
Summenformel C18H16BrN5S
Molekulargewicht (g/mol) 414.33
MDL-Nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-Schlüssel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477iMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27,IV,6045
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol
IUPAC-Name 2-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-Dimethyl-1,3-Thiazol;Bromid
Formelmasse 414.32
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number158990010,158992500,158990050
ChargennummerA0449546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number158990010,158992500,158990050
ChargennummerA0394701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158990010,158992500,158990050
ChargennummerA0413402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158990010,158992500,158990050
ChargennummerA0404305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158990010,158992500,158990050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 % >