Learn More
Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiazolyl blue tetrazolium bromide |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 195.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Beilstein | 27,IV,6045 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461943 | Analysenzertifikat | 19/04/2024 | 158990010,158992500,158990050 |
A0449546 | Analysenzertifikat | 20/01/2023 | 158990010,158992500,158990050 |
A0394701 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 158990010,158992500,158990050 |
A0413402 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 158990010,158992500,158990050 |
A0404305 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 158990010,158992500,158990050 |
Sicherheit und Handhabung
- Thiazolyl blue tetrazolium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.