Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird zur Messung der Zellproliferation verwendet. Produziert eine gelbliche Lösung, die durch mitochondriale Dehydrogenasen lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umgewandelt wird.Thiazolyl Blue Tetrazoliumbromid ist ein Farbstoff, der zur Messung der Zellproliferation verwendet wird. Wird als direkter Indikator für Zytotoxizität (z. B. für das Screening von Krebsmedikamenten) und Apoptose verwendet. Als Elektronenakzeptor wird es für die Untersuchung von Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat (NADP)-abhängigen Dehydrogenasen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, 2-Methoxyethanol und phosphatgepufferter Kochsalzlösung.
Hinweise
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiazolyl Blue tetrazolium bromide |
Schmelzpunkt | ∽195°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3825277 |
Empfindlichkeit | Air, light, and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline. |
Formelmasse | 414.33 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254453 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L11939.03,L11939.06 |
Z31K003 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | L11939.03,L11939.06 |
S13K046 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | L11939.03,L11939.06 |
N28K024 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | L11939.03,L11939.06 |
S08J050 | Analysenzertifikat | 16/06/2023 | L11939.03,L11939.06,L11939 |
Sicherheit und Handhabung
- Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.