Learn More
Petrolatum, weiß, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10445091
Petrolatum, weiß, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445091
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10445091
Marke: Thermo Scientific Acros 417090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8009-03-8
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
MDL-Nummer MFCD00147839
InChI-Schlüssel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 170530
IUPAC-Name 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indol
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolatum, white
Schmelzpunkt 50.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt >300.0°C
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Merck Index 14, 7185
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
Viskosität 5-8 mm2/s (100°C)
Güte Rein
Physikalische Form Pasten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number417090010,417090100
ChargennummerA0457673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number417090010,417090100
ChargennummerA0454381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number417090010,417090100
ChargennummerA0393427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number417090010,417090100
ChargennummerA0400140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number417090010,417090100
Name des Produkts
Petrolatum, weiß, Thermo Scientific Chemicals >