Learn More
HGFR/c-MET Antibody (13), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-50170PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HGFR/c-MET Monoclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
HGFR/c-MET | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS with 0.05% Sodium Azide | |
MET | |
Bacterially expressed human HGFR/c-MET alpha chain | |
0.1 mL | |
Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
4233 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
13 | |
Flow Cytometry | |
AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HGFR/c-MET Antibody (13), PE, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Phycoerythrin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur