Learn More
S Murray™ Federzange aus Edelstahl
Diese Pinzetten eignen sich beispielsweise für größere und kleinere chirurgische Eingriffe oder als Teil von Obduktions-, Sezier- und Verbandbestecken. S Murray™ Federpinzetten aus Edelstahl entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess.
Marke: S Murray™ E006/02
Beschreibung
Verwenden Sie diese Pinzetten für Anwendungen wie größere und kleinere chirurgische Eingriffe, Obduktionen, Präparationen und in Verbandssets.Die S Murray™ Federpinzetten aus Edelstahl entsprechenden den Erfordernissen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, wobei die vollständige Rückverfolgbarkeit während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleistet ist.
- Pinzette aus Edelstahl für Präparationszwecke
Spezifikation
Federpinzetten | |
Für die Sektion | |
Scharfe/runde/schmale Rillen |
Edelstahl | |
Je | |
125 mm |