Learn More
Ansell Serie Therm-A-Knit™ 78-101, Leichte Handschuhe aus blauem Polyester
Zum Entfeuchten der Haut. Ansell™ Leichte blaue Handschuhe aus Polyester der Serie Therm-A-Knit™ 78-101 sorgen für eine optimale Wärmeisolationsbarriere zwischen Haut und Umgebung.
Marke: Ansell 78101090
62.61 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Handschuhe trocknen schneller als Baumwolle und sorgen für eine wirksame Beseitigung der Feuchtigkeit von der Haut
- Spezielle Hohlfasern bieten eine thermische Dämmung zwischen Haut und Umgebung
- Die automatische Stricktechnologie sorgt für längere, bequemere Tragezeiten
- Die nahtlose Ausführung verhindert mögliche Beschwerden oder Hautreizungen
- Wärmedämmung für den Schutz bei kaltem Wetter
- Beidhändig tragbar
Spezifikation
ANSI 3 | |
Blau | |
Thermolite™ | |
214XA. | |
Strick | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Beidhändig | |
9 | |
Kraftfahrzeugmontage, Lebensmittelverarbeitung | |
78-101 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen