Learn More
Ansell™ String Knits™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 76-100 aus Baumwolle
Kann allein oder als Innenhandschuh getragen werden. Ermöglicht ein längeres, komfortableres Tragen ohne Schwachstellen, die aufreißen oder ausfransen könnten.
Brand: Ansell™ 76100090
18.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Strickhandschuh für gute Belüftung der Hand.
- Keine heißen und verschwitzten Hände.
- Beidhändig tragbar: Kein Paar, daher praktischer.
- Alle Ausführungen waschbar bei 40 °C.
- Kein Einlaufen, Versteifen oder Verlieren der Form.
- Hygiene für den Träger, Mehrwert für den Anbieter.
Specifications
Baumwolle | |
Baumwolle | |
10 Gauge | |
Leichte Handschuhe | |
76-100 | |
Strick | |
12 Paare | |
76-100 |
Nahtloser Strick | |
Naturfarben | |
Baumwolle | |
9 | |
Naturfarben | |
Baumwolle | |
mechanischer Schutz |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.