Learn More
Ansell Serie Therm-A-Knit™ 78-101, Leichte Handschuhe aus blauem Polyester
Zum Entfeuchten der Haut. Ansell™ Leichte blaue Handschuhe aus Polyester der Serie Therm-A-Knit™ 78-101 sorgen für eine optimale Wärmeisolationsbarriere zwischen Haut und Umgebung.
90.15 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Farbe Blau
Hand Beidseitig tragbar
Material Thermolite
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12445150
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
78101070
7
90.15 €
12 Paare
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
78101090
9
90.15 €
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Therm-A-Knit&trade, Handschuhe trocknen schneller als Baumwolle
  • Spezielle Hohlkernfasern
  • Keine Nähte zum Reiben oder Scheuern
  • Spezielles Design zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten oder Hautirritationen
  • Waschbar bei maximal 40 °C
  • Beidhändig tragbar
  • Strickbundmanschette
  • Puderfrei
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Blau
Thermolite
Gestrickt
13
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Beidseitig tragbar
214XA.
78-101
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Serie Therm-A-Knit™ 78-101, Leichte Handschuhe aus blauem Polyester