Learn More
Brady™ Druckerbänder der Serie 4300 für Thermotransferdrucker – für IP ™ Drucker geeignet
IP-fähige Farbbänder verfügen über einen Smart Cell RFID-Tag, mit dem Farbbänder mit dem Brady IP industriellen Etikettendrucker kommunizieren können
Marke: Brady™ 066028
142.50 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Wachs/Harz-Rezeptur
- Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
- Core-I.D.: 25.4 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
- Inklusive Spindel
- Farbe: Schwarz
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
IP-R4302 | |
Schwarz | |
Kunstharz, Harz- | |
Farbband für Thermotransferdrucker | |
IP300- und IP600 Drucker | |
Je 1 | |
299.92 m | |
60 mm | |
2.54 cm |
RoHS 2002/95/EC | |
Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet | |
Für IP™ geeignet | |
Ink-Side Out | |
Unsteril | |
Spindel | |
984 ft. (2,01 m) | |
2,3 in. | |
1 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02