Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ II Wischtücher, Mischmaterial
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke:  Texwipe™ TX1109
48.36 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11575365
  • 50.90 € / 300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester und mit firmeneigener ITW Texwipe Oberflächengbeschichtung für ultrageringe Partikelbildung (ULP) behandelt
  • Reduziert die Partikelbildung erheblich
  • ULP-Beschichtung, die beständig gegen Extraktion in häufig verwendeten Lösungsmitteln ist
Bestellinformation
Basisgewicht: 68 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
TechniCloth™ II Trockenwischtücher
22,9 cm
22,9 cm
67
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
9 in.
9 in.
Polyester-Zellulose
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen eine geringe Partikelbildung und eine hohe Saugfähigkeit im Vordergrund stehen, hervorragend geeignet für den Einsatz in Anlagen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und elektronischen Komponenten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ II Wischtücher, Mischmaterial > 9 x 9 in.