Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120232
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756728
  • 37.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbindet die EasyLed Spotlight Plus- oder KL300-LED mit der Mikroskopsäule
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
1.3 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Säule 32 mm
32 mm
EasyLED Spotlight Plus oder KL300LED
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
      Name des Produkts
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM > Durchmesser (metrisch): 32 mm