Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 60 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
Marke: Texwipe™ AMA254582W
404.70 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
Wählen Sie 30- oder 60-lagige Matten.
- Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
- Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
45 x 25 Zoll | |
60 Blatt/Matte | |
Weiß |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 60 Schicht > Durchsichtige Folie mit weißem Boden; 60 Schicht; 24 x 45 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur