Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 60 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
426.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11575315
|
Texwipe™
AMA254582W |
Weiß | 45 x 25 Zoll |
426.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
Wählen Sie 30- oder 60-lagige Matten.
- Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
- Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
60 Blatt/Matte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 60 Schicht