Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marke: Fisherbrand™ 90101216
21.43 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from soda lime glass
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
Spezifikation
35 mL | |
Kalknatronglas | |
Unsteril | |
No | |
Nicht enthalten | |
0.9 mm |
180 mm | |
Cylindrical | |
Nicht autoklavierbar | |
18 mm | |
Test Tube |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
18Minuten
25Sekunden
25 -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
26Stunden
18Minuten
25Sekunden
25