Learn More
Thermo Scientific™ Exo-Resistant Random Primer
Führen Sie mit dieser Mischung aus einsträngigen zufälligen Oligonukleotiden hocheffizientes zufälliges Priming von DNA-Synthesereaktionen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SO181
51.66 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10334450
  • 77.50 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Exonuclease-Resistant Random Primer ist ein Gemisch aus einzelsträngigen Oligonukleotiden mit Zufallssequenzen, die für ein hoch effizientes zufälliges Priming von verschiedenen DNA-Synthesereaktionen verwendet werden. Diese Primer verfügen über zwei 3'-terminale Phosphorothioat (PTO)-Modifikationen, welche resistent gegenüber 3'→ 5‘ Exonukleaseaktivität von DNA-Polymerasen mit Korrekturlesefunktion, dem Klenow-Fragment und der phi29-DNA-Polymerase sind. Primer verfügen zudem über 5'- und 3'-Hydroxylenden. Die Exo-Resistant Random Primer werden als gebrauchsfertige, 20-fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.
Überblick
  • 3-terminale PTO-Modifikationen schützen vor 3'→ 5' Exonukleaseabbau und garantieren ein effizientes Priming der DNA-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Primer
Trockeneis
Zufallssequenzen
DNA Labeling, Strand Displacement Amplification
20X Exo-Resistant Random Primer (100 μL)
Store at –20°C.
20X
100 μl
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2819311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSO181
Chargennummer2810159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSO181
Chargennummer2838854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSO181
Chargennummer2899150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSO181
Chargennummer2927076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSO181
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    2
    Stunden
    16
    Minuten
    8
    Sekunden
    28
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Exo-Resistant Random Primer > 100 μl