Learn More
Retsch™ Testsiebe mit Mikro-Netzgrößen
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
Marke:  Retsch™ 60.131.000045
179.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15685637
  • 196.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
45 μm
DIN ISO 3310-1
Kalibrierungszertifikat
200 mm
Analysesieb
Edelstahl
50 mm
Name des Produkts
Retsch™ Testsiebe mit Mikro-Netzgrößen > Porengröße:45 μm