Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite 10 mm und weniger
Marque: RETSCH 60.198.002000
216.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spécification
Je 1 | |
Analysesieb | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
2mm | |
ISO 3310/2 | |
50mm | |
200mm | |
Edelstahl |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.