Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Artikelnummer. 10114214
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
1 mm
1.18 mm
125 μ m
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10114214
Marke: Endecotts™ 200SIW.045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Edelstahl-Testsiebe mit 200 mm Durchmesser entsprechen ISO 3310-1/BS410-Normen.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
  • Nur aus Materialien mit höchster Qualität hergestellt, lieferbar mit Durchmessern von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie 3, 8, 12 oder 18 in.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet eine konsistente Stapelbarkeit)
  • Präzisionsöffnung (erfüllt ISO 3310-1, ASTM E11 oder weitere Spezifikationen)
  • Natürliche Leiste (ungehinderter Probenfluss)
  • Vollständig versiegelt (kein Spalt, in dem Material verloren gehen kann)
  • Maschen mit gleichmäßiger Spannung (gewährleistet eine akkurate Analyse)
  • Sicherer Rand (großer Radius für eine einfache Handhabung)
  • Seriennummer (stellt eine vollständige Rückverfolgbarkeit sicher)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 45 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl