Learn More
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Analysesieb
Für einen sicheren Verschluss von Fisherbrand™ Analysesieben aus Edelstahl.
Marke:  Fisherbrand™ 01/200SBWLID
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11507033
  • 48.37 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
  • Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Edelstahl
200mm
Siebdeckel
Für Analysensieb mit 200 mm Durchmesser
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Analysesieb > Für Testsieb mit 200 mm Durchmesser