Learn More
VACUUBRAND™ Einlassstelle 2 Ventil
Marke: VACUUBRAND™ 20636747
9.50 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Ventilkopf EX, doppelt, 90° | |
Je 1 | |
Ventil |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Einlassstelle 2 Ventil > Falte:90 Grad
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur