Learn More
Masterflex™ Ball valve, 3-way, 1/4 in. barb
Marke: Masterflex™ 01379-01
33.39 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
60 °C | |
PTFE | |
Je 1 | |
3-Wege-Kugelventil |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Ball valve, 3-way, 1/4 in. barb > Material: PTFE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur