missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Einlassstelle 2 Ventil

10.00 € - 12.20 €

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Ventil
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11910162
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20636746
Ventilkopf EX, doppelt, 180°
10.75 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11920162
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20636747
Ventilkopf EX, doppelt, 90°
10.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11930102
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20636029
Ventilkopf IN, doppelt, 180°
12.20 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11930162
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20636748
Ventil, 90°
11.20 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Je 1
Ventil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VACUUBRAND™ Einlassstelle 2 Ventil

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt