Learn More
TEMPO, freies Radikal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TEMPO wird als Katalysator bei der organischen Synthese und zur Oxidation von Primäralkoholen zu Aldehyden verwendet. Es findet Verwendung in der chemischen Industrie zur Umwandlung von Bisnoralkohol (einem Steroid) in Bisnoraldehyd. Es fungiert als freier Radikalfänger, als Vermittler bei der kontrollierten Radikalpolymerisation und als Struktursonde in der Elektronenspin-Resonanzspektroskopie. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von (S)-(+)-2-Methylbutanal aus (S)-(-)-2-Methyl-1-Butanol beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TEMPO |
Namenshinweis | free radical |
Schmelzpunkt | 31°C to 40°C |
Siedepunkt | 193°C (decomposition) |
Flammpunkt | 67°C (152°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 1422418 |
Merck Index | 14,9140 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in all organic solvents. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250060 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | A12733.06,A12733.03,A12733.14 |
Y21I029 | Analysenzertifikat | 09/01/2023 | A12733.06,A12733.03,A12733.14 |
10243155 | Analysenzertifikat | 29/08/2022 | A12733.06,A12733.03,A12733.14 |
N09I037 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12733.06,A12733.03,A12733.14 |
N09I036 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12733.06,A12733.03,A12733.14 |
Sicherheit und Handhabung
- TEMPO, free radical
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy