Learn More
Kanamycin-Sulfat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Zur Auswahl transformierter Zellen, die ein Gen für die Kanamycin-Resistenz enthalten
Marke: Fisher BioReagents BP906-5
22.65 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Zur Auswahl transformierter Zellen, die ein Gen für die Kanamycin-Resistenz enthalten
Spezifikation
Kanamycin Sulfate | |
Fest | |
6.5 to 8.5 | |
C18H38N4O15S | |
Poly-Flasche | |
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure | |
134129479 | |
Weiß |
Kanamycin Sulfate | |
25389-94-0 | |
< 1.0% | |
15, 5329 | |
> 750μg/mg | |
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
582.575 | |
582.58 | |
5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Kanamycin Sulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.