Learn More
TEMPO, freies Radikal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430683
TEMPO, freies Radikal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430683
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11430683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12733.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TEMPO wird als Katalysator bei der organischen Synthese und zur Oxidation von Primäralkoholen zu Aldehyden verwendet. Es findet Verwendung in der chemischen Industrie zur Umwandlung von Bisnoralkohol (einem Steroid) in Bisnoraldehyd. Es fungiert als freier Radikalfänger, als Vermittler bei der kontrollierten Radikalpolymerisation und als Struktursonde in der Elektronenspin-Resonanzspektroskopie. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von (S)-(+)-2-Methylbutanal aus (S)-(-)-2-Methyl-1-Butanol beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2564-83-2
Summenformel C9H18NO
Molekulargewicht (g/mol) 156.25
MDL-Nummer MFCD00009599
InChI-Schlüssel QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
IUPAC-Name (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TEMPO
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt 31°C to 40°C
Siedepunkt 193°C (decomposition)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 1422418
Merck Index 14,9140
Löslichkeitsinformationen Soluble in all organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA12733.06,A12733.03,A12733.14
ChargennummerY21I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog NumberA12733.06,A12733.03,A12733.14
Chargennummer10243155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog NumberA12733.06,A12733.03,A12733.14
ChargennummerN09I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12733.06,A12733.03,A12733.14
ChargennummerN09I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12733.06,A12733.03,A12733.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMPO, free radical
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Name des Produkts
TEMPO, freies Radikal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >