Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10562221
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562221
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10562221
Marke: Thermo Scientific Acros 200380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2564-83-2
Summenformel C9H18NO
Molekulargewicht (g/mol) 156.25
MDL-Nummer MFCD00009599
InChI-Schlüssel QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym TEMPO
IUPAC-Name (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Gelb nach grün
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 16,324; 17,332
Merck Index 15, 9283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number200380250,200380050
ChargennummerA0461867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number200380250,200380050
ChargennummerA0458911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number200380250,200380050
ChargennummerA0432342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number200380250,200380050
ChargennummerA0448289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog Number200380250,200380050
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >