Learn More
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF1060plus
Optionale Temperaturbeschränkung zwischen 60 °C und 250 °C.
Marke:  Memmert™ UF1060plusA8
Artikelnummer. 17538835
  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • 1 Wahl
  • Temperaturen: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C oder 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Temperaturbeschränkung
Name des Produkts
Memmert™ Temperaturbeschränkung für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus