Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplatten Immuno Maxisorp 96-Well
Marke:  Thermo Scientific™ Nunc™ 476635
1348.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10565981
  • 1365.00 € / 210 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nunc- Immuno™ TSP (Transferable Solid Phase) ermöglicht die Etablierung eines ELISAs zum gleichzeitigen Testen von zwei zu untersuchenden Substanzen.
Polystyrol
Ideal zum Screenen von Hybridoma Kulturen auf Antikörper-Produktion
Wahl zwischen MaxiSorp™ oder PolySorp™ Oberfläche
Gleichmässige Adsorption
Oberfläche: Nunc-Immuno™ TSP, MaxiSorp
Kulturfläche: 95mm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Durchsichtig
96
Runder Boden (U-Well)
8 x 12
Polystyrol
MaxiSorp
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplatten Immuno Maxisorp 96-Well > U Boden Polystyrol-Übertragung für Festphasensystem (TSP)21 Hülsen von 10 Platten, klar 95 mm2 Gesamtoberflächenbereich Thermo Scientific Nunc