Learn More
Cytiva Protein A/G HP SpinTrap™ Puffer-Kit
Vorgefertigte Puffer, optimiert für die affinitätsbasierte Anreicherung eines Zielproteins/einer Immunpräzipitation mit Protein A HP, Protein G HP und Ab SpinTrap™ Säulen
Marke: Cytiva 28-9135-67
Beinhaltet: Ausreichende Mengen der folgenden Reagenzien, um 16 Reaktionen durchzuführen: 10x Bindungs-/Waschpuffer, klassischer Elutionspuffer, 10x Crosslink-Elutionspuffer, 10x Crosslink-Lösung A und 10x Crosslink-Lösung B.
Beschreibung
- Eliminiert zeitaufwendige Puffervorbereitung; ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare Anreicherung des Zielproteins aus einer komplexen Proteinmischung
- Enthält Reagenzien für die Classic- und Crosslink-Protokolle (mit/ohne Elution des Antikörpers zusammen mit Zielprotein)
- Praktisches Format – Lagerungslösungen können direkt in die mitgelieferten Flaschen zur Lagerung verdünnt werden
Spezifikation
Protein A/G HP SpinTrap Puffer-Kit | |
Vorgefertigte Puffer, optimiert für die affinitätsbasierte Anreicherung eines Zielproteins oder einer Immunpräzipitation mit Protein A HP, Protein G HP und Ab SpinTrap Säulen. | |
4°bis 30 °C | |
1 Kit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protein A/G HP SpinTrap™ Puffer-Kit > Ausreichend für 16 Reaktionen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur