Learn More
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Teflon
Der Aalborg™ Modell F PTFE/PFA-Durchflussmesser eignet sich hervorragend für hochreine Anwendungen oder den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten.
621.00 €
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | ± 5 % |
Nenndruck | 6,7 bar |
Anschlüsse | 1/4 in. NPT (M) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultrareine oder korrosive Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11787759
|
Aalborg™
F6C-F05-01-TF |
1.000 ml/min |
621.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11717729
|
Aalborg™
F6C-F02-01-TF |
250 ml/min |
621.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Chemisch inerte benetzte Komponenten
- Abnehmbarer Schutzschirm
- Einzeln auf Undichtigkeiten geprüft
- Vertikal Inline
- Ventil am Auslass
Spezifikation
Durchflussmesser | |
6,7 bar | |
Ultrareine oder korrosive Flüssigkeiten | |
121 °C |
± 5 % | |
1/4 in. NPT (M) | |
Linear und direkt | |
Teflon |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Teflon