Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienzahl-Assays
TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Marke: Applied Biosystems™ 4400291
261.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorgefertigte TaqMan™ Copy Number Assays eignen sich ideal für die Analyse von Kopienzahlvariationen (CNV) und kleineren Bereichen in menschlichen Genomen und Maus-Genomen. CNV ist ein wichtiger Polymorphismus, der mit Krankheiten wie Krebs, Immunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen sowie dem Arzneimittelmetabolismus assoziiert wird.
Spezifikation
Keine | |
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Gefroren | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
FAM | |
Kopienzahlassay | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Raumtemperatur | |
20X | |
360 μl |
Keine | |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') | |
TaqMan™ | |
Festphasenextraktion (SPE) | |
360, 720 rxn(s) | |
Human | |
360 Reaktionen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Protocol: CopyCaller™ Software (English )
Version: 4400042 Rev C
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Protocol: TaqMan® Copy Number Reference Assays (English )
Version: 29 Oct 2010
DateigrößeVersion: 115.1 kB
Protocol: TaqMan® Copy Number Assays, Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays, and Custom TaqMan® Copy Number Assays (English )
Version: 4401779 VERSION 29 Oct 2010
DateigrößeVersion: 224.4 kB
User Guide: TaqMan Copy Number Assays (English)
Version: F
DateigrößeVersion: 471.1 kB
Quick Reference: TaqMan Copy Number Assays
Version: D
DateigrößeVersion: 225.4 kB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
DateigrößeVersion: 883.9 kB
Articles & White Papers: TaqMan® Assays Shipped at Ambient Temperature Reduce Environmental Impact and Retain Their Quality and Stability (English )
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Brochures & Specifications: TaqMan® Copy Number Assay Family
DateigrößeVersion: 150.8 kB
Coverage of the PharmaADME Consortium Core Marker List by TaqMan® DME and Copy Number Assays
DateigrößeVersion: 99.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienzahl-Assays > 360 Reaktionen