Learn More
MP BIOMEDICALS Taq DNA Polymerase
Recombinant form, for general PCR applications, includes direct loading incubation buffer.
Marke: MP BIOMEDICALS 11EPTQL025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Taq DNA Polymerase Direct Loading Buffer.
- Taq Conc: 5 U/μL.
Application Notes:
- Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus is a thermostable DNA polymerase that is used for the DNA polymerase chain reaction (PCR) in order to amplify DNA sequences.
Usage Statement:
- Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
- Molecular Biology
- PCR/Amplification
- PCR
- cDNA synthesis
- RT-PCR
- DNA labeling
- Routine PCR
Spezifikation
30 min. | |
DNA Polymerase | |
50 μL | |
5 U/μL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP BIOMEDICALS Taq DNA Polymerase > Taq DNA Polymerase
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur