Learn More
TAPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10334830
TAPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10334830
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10334830
Marke: Fisher BioReagents BP2923100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material TAPS
CAS 29915-38-6
Schmelzpunkt 240°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel C7H17NO6S
MDL-Nummer MFCD00007538
Verpackung Poly-Flasche
Merck Index 15, 9191
Synonym [(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
InChI-Schlüssel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
IUPAC-Name 3-{[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propan-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Formelmasse 243.28
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte JustPURE™
Name des Produkts
TAPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents >