Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, für Biochemie Artikelnummer.: 10317901
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10317901
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10317901
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327801000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29915-38-6
Summenformel C7H17NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 243.27
MDL-Nummer MFCD00007538
InChI-Schlüssel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC-Name 3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Extinktion 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material TAPS
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt 240.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 9191
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Formelmasse 243.27
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number327800250,327801000
ChargennummerA0452384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number327800250,327801000
ChargennummerA0406157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number327800250,327801000
ChargennummerA0422053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2020 Catalog Number327800250,327801000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, für Biochemie >